주요 문서
ATE316038656
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-METHOXY-4,6-DIMETHYLNICOTINATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-methoxy-4,6-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-5-15-11(13)9-7(2)6-8(3)12-10(9)14-4/h6H,5H2,1-4H3
InChI key
WKRMWBOVHQQDLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1931
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50681
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)