주요 문서
ATE316038396
AstaTech, Inc.
METHYL 7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 7-chloro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)10-5-7-2-3-9(12)4-8(7)6-13-10/h2-6H,1H3
InChI key
CMOINENCXVRJRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1955
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)