주요 문서
ATE245846108
AstaTech, Inc.
(5-BROMOPYRIDIN-3-YL)METHANAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H,2,8H2
InChI key
OQUHYNMITHDQLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5294
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56987
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)