주요 문서
ATE245844611
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-4-(1H-2-IMIDAZOLYL)PYRIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-(1H-imidazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-5-6(1-2-10-7)8-11-3-4-12-8/h1-5H,(H,11,12)
InChI key
CPGZPMXRPORCSW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1095
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)