주요 문서
ATE245844592
AstaTech, Inc.
4-MORPHOLIN-4-YLMETHYL-1H-QUINOLIN-2-ONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.29
MDL number:
Iupac Name
4-(4-morpholinylmethyl)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c17-14-9-11(10-16-5-7-18-8-6-16)12-3-1-2-4-13(12)15-14/h1-4,9H,5-8,10H2,(H,15,17)
InChI key
GMIRSQVMTMJGJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1077
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=31006
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)