주요 문서
ATE245844554
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-MORPHOLINOISONICOTINATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(4-morpholinyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-2-17-12(15)10-3-4-13-11(9-10)14-5-7-16-8-6-14/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3
InChI key
UBQGLKBSCMRITK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1045
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30046
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)