주요 문서
ATE245844546
AstaTech, Inc.
3-NITRO-2-(PIPERIDIN-1-YL)PYRIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
Iupac Name
3-nitro-2-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)9-5-4-6-11-10(9)12-7-2-1-3-8-12/h4-6H,1-3,7-8H2
InChI key
BZBDHAOGBMKWDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1037
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)