주요 문서
ATE245844524
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(2-CHLOROPHENOXY)PYRIMIDINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.53
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2O/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-9-4-2-1-3-8(9)12/h1-6H
InChI key
XSNINFUWANOXMA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1016
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30014
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)