주요 문서
ATE067530238
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-(4'-BROMOPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
296.12
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO3/c1-2-16-12(15)10-11(17-7-14-10)8-3-5-9(13)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
IFMPSXDSMLDCNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
97%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12721
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E58646
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)