주요 문서
ATE014416657
AstaTech, Inc.
4-N-PHTHALOYLGLYAMINOMETHYL-CYCLOHEXANONE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.29
MDL number:
Iupac Name
2-[(4-oxocyclohexyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c17-11-7-5-10(6-8-11)9-16-14(18)12-3-1-2-4-13(12)15(16)19/h1-4,10H,5-9H2
InChI key
CIXKYGZRROIQLQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5815
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59325
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)