주요 문서
ATE003445325
AstaTech, Inc.
4-NAPHTHALEN-1-YL-4-OXO-BUTYRIC ACID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.25
MDL number:
Iupac Name
4-(1-naphthyl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-13(8-9-14(16)17)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-7H,8-9H2,(H,16,17)
InChI key
YNEXYDHOGAIPHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5862
픽토그램
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=59433
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)