주요 문서
APOH98738256
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4,6-dimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.17
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4,6-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
WUZMZSMQPYVTQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)