주요 문서
APOH95DF9A3E
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.69
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12ClNO2/c1-3-16-12(15)10-6-8-9(13)5-4-7(2)11(8)14-10/h4-6,14H,3H2,1-2H3
InChI key
SMKZGGWPDJCDEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-7-methyl-1h-indole-2-carboxylate
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-7-methyl-1h-indole-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)