주요 문서
APOH93ED7794
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.13
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
WDJLSXGVBBNQNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-hydroxymethylphenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-hydroxymethylphenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)