주요 문서
APOH93ED608F
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.56
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O3/c9-5-2-3(16-8(11,12)13)1-4(6(5)10)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI key
MJCOYDVDIFTUBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)