주요 문서
APOH93ED5F3E
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-cyclopropylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)8-4-7(5-12-8)6-2-3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
JECZRXGXBTYGEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-cyclopropylthiophene-2-carboxylate
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-cyclopropylthiophene-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)