주요 문서
APOH93ED5E73
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.18
bp
201-203
Iupac Name
2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2N2O2/c1-5-3-2-4-14-7(10(15)16)6(8(11)12)13-9(5)14/h2-4,8H,1H3,(H,15,16)
InChI key
XSJXDDQJQAPEGY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethyl-8-methyl-2-imidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
Boiling point
201-203
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethyl-8-methyl-2-imidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)