주요 문서
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.79
MDL number:
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
InChI key
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)