주요 문서
APOH93D944A7
Apollo Scientific Ltd
1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-piperidinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.67
MDL number:
Iupac Name
1-(6-chloro-4-pyrimidinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-8-5-9(12-6-11-8)13-3-1-7(14)2-4-13/h5-7,14H,1-4H2
InChI key
WQFYOBVOGNPDNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)