주요 문서
APOH6F3D058C
Apollo Scientific Ltd
Potassium trifluoro[7-(trifluoromethyl)-4-isoquinolyl]borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
303.06
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(7-(trifluoromethyl)isoquinolin-4-yl)borate
Inchi Code
1S/C10H5BF6N.K/c12-10(13,14)7-1-2-8-6(3-7)4-18-5-9(8)11(15,16)17;/h1-5H;/q-1;+1
InChI key
RRSZMNNQEUBTOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)