주요 문서
APOH6F3D0446
Apollo Scientific Ltd
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.72
MDL number:
Iupac Name
5-cyclopropylthiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S2/c8-12(9,10)7-4-3-6(11-7)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2
InChI key
FYGAHRYSMWPRDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-cyclopropyl-2-thiophenesulfonyl-chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)