주요 문서
APOH66BABC95
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
CRXQHMBTGDNISJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-fluoro-4-sulfamoylbenzoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)