주요 문서
APOH66BABB70
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-(dimethylsulfamoyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.7
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-[(dimethylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)8-4-3-6(9(12)13)5-7(8)10/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
NKWFVTGGBLXXOT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-dimethylsulfamoylbenzoic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-dimethylsulfamoylbenzoic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)