주요 문서
APOH57C99BFD
Apollo Scientific Ltd
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h2,4,6,8,11H,1,3,5H2
InChI key
YCQHYOBSOVFBEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5678-tetrahydroquinolin-8-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5678-tetrahydroquinolin-8-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)