주요 문서
APOH57C99BF8
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoquinolin-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-6-4-7-8(11)2-1-3-9(7)12-5-6/h1-5H,11H2
InChI key
SVPUHAUIBLBKOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)