주요 문서
APOH57C990F9
Apollo Scientific Ltd
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.56
MDL number:
Iupac Name
(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
InChI key
ZEFWSTXCHGXTJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-1h-pyrazol-1-ylacetonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)