주요 문서
APOH316D068F
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.13
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-6-4-1-2-9-7(4)10-3-5(6)11/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
GBGMQCVLBKJRKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-1h-pyrrolo23-bpyridin-5-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-1h-pyrrolo23-bpyridin-5-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)