주요 문서
APOH316D0258
Apollo Scientific Ltd
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.15
MDL number:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-10-11-6(1)7-5-8-3-4-9-7/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
XBSVVLLAMHTBPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1h-pyrazol-3-ylpyrazine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1h-pyrazol-3-ylpyrazine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)