주요 문서
APOH316CDED1
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.44
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrClF/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChI key
GBESIUPWXGQOFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)