주요 문서
APOH316CDE5C
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.18
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-3-1-2-7(9(8)11)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChI key
IFRXOKRMTNFTGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-6-fluoroaniline
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)