주요 문서
APOH316CDE2C
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.2
MDL number:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c1-13-4-2-5(8)7(6(9)3-4)14(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
InChI key
BBMYFECYKDMNOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxybenzenesulfonamide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)