주요 문서
APOH316CDDD1
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.2
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H9F3O4/c1-2-17-11(16)10-6-7-5-8(19-12(13,14)15)3-4-9(7)18-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VSPBCKIJXZTQPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)