주요 문서
APOH316CDD22
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.32
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-4-12(5-8-14)13-6-9-16-12/h13H,4-9H2,1-3H3
InChI key
SSTKSZCFMRRXBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-1-oxa-48-diazaspiro45decane-8-carboxylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)