주요 문서
APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.03
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
InChI key
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)