주요 문서
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Flash Point
141-142
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)