주요 문서
APOH30347AD8
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.35
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClIO/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,10H
InChI key
CRTGJCONBCCZTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
픽토그램
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)