주요 문서
APOH303478CC
Apollo Scientific Ltd
6-Cyclopropylpyridine-3-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.21
MDL number:
Iupac Name
(6-cyclopropyl-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-5-7-1-4-9(11-6-7)8-2-3-8/h1,4,6,8H,2-3,5,10H2
InChI key
DCWRLHYBHQAKKA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-cyclopropylpyridine-3-methanamine
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-cyclopropylpyridine-3-methanamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)