주요 문서
APOH11C5ADF2
Apollo Scientific Ltd
N-Methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.76
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-4-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c1-14-13(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-15-9-7-11;/h2-5,11,15H,6-9H2,1H3,(H,14,16);1H
InChI key
HFXJQMRHUKTDAC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-methyl-4-piperidin-4-ylbenzamide-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-methyl-4-piperidin-4-ylbenzamide-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)