주요 문서
APOH11A9DEB4
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O4/c1-14-7(11)4-2-6(8)9-3-5(4)10(12)13/h2-3H,1H3
InChI key
JVSYSLJNDBKBOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-5-nitroisonicotinate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-5-nitroisonicotinate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)