주요 문서
APOH11A9DA29
Apollo Scientific Ltd
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.01
MDL number:
Iupac Name
1,7-dimethyl-1H-indazol-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O2/c1-6-3-8(10(13)14)4-7-5-11-12(2)9(6)7/h3-5,13-14H,1-2H3
InChI key
YOKNKBHSACYLPB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-dimethyl-1h-indazole-5-boronic-acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/17-dimethyl-1h-indazole-5-boronic-acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)