bp
300
Iupac Name
sulfuric acid compound with N~1~-(4-aminophenyl)-1,4-benzenediamine (1:1) hydrate
Inchi Code
1S/C12H13N3.H2O4S.H2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4;/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
UYXSZRUMZNDZKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate
Boiling point
300
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.