주요 문서
APOH11A9D06D
Apollo Scientific Ltd
1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.2
MDL number:
density
1.09
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene
Flash Point
102-104
density
1.09
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-hydroxy-1234-tetrahydronaphthalene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)