주요 문서
APOH11A9CEC8
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.29
MDL number:
bp
123-125
density
1.23
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-4-18-14(17)12(10-15)9-11-5-7-13(8-6-11)16(2)3/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI key
UWWFWHASAAPOLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-cyano-3-4-dimethylaminophenylacrylate
Boiling point
123-125
density
1.23
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-cyano-3-4-dimethylaminophenylacrylate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)