주요 문서
APOH11A9CC8B
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.89
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2I/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
InChI key
WCTWHBKNARSRAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)