주요 문서
APOH11A9BE22
Apollo Scientific Ltd
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
MDL number:
Iupac Name
[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-2-6(4-7)5-11/h1-4,8,11H,5H2
InChI key
BBDUCPSYPRGPGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-difluoromethoxybenzyl-alcohol
Synonym
alpha,alpha-Difluoro-3-(hydroxymethyl)anisole, [3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanol
Flash Point
95-100/3.3mm
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-difluoromethoxybenzyl-alcohol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)