주요 문서
APOH10B59006
Apollo Scientific Ltd
Benzofuran-5-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
MDL number:
Iupac Name
1-benzofuran-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
InChI key
SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
픽토그램
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)