주요 문서
APOH10B58FFD
Apollo Scientific Ltd
2-Bromonaphthalen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.07
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,12H
InChI key
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)