주요 문서
APOH0D73E893
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)8-4-3-5-9(6-8)10(12)13-2;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
InChI key
PMFQSOTUHJSZHY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-1-aminoethylbenzoate-hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-1-aminoethylbenzoate-hydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)