주요 문서
APOH0D20012D
Apollo Scientific Ltd
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.12
MDL number:
Iupac Name
1,5-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
YEYOQSYKJFWRNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
픽토그램
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)