주요 문서
APOH0D200107
Apollo Scientific Ltd
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChI key
OQDCFCSJGPOPQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-difluoromethoxypyridin-2-amine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)